N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-diaminopropane ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
B2810-1G
B2810-5G
TCIAB2810-1GEA
0
CNY
TCIAB2810-1G
TCIAB2810-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-diaminopropane ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-diaminopropane
分子式:
C₉H₂₀N₂O₂ |
MDL编号:
MFCD06804536 CAS号: 480452-05-9 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |