Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
B2806-1G
B2806-5G
TCIAB2806-1GEA
0
CNY
TCIAB2806-1G
TCIAB2806-5G
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0% (通过GC)
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide
分子式:
C₁₂H₂₆O₄S₂ 沸点: 155°C 存储条件: Freezer |
CAS号:
76505-71-0 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |