Bis(4-tert-butylphenyl)amine ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
B2803-25G B2803-500G
TCIAB2803-25GEA 0 CNY
TCIAB2803-25G TCIAB2803-500G
Bis(4-tert-butylphenyl)amine ≥90.0% (通过GC)
Bis(4-tert-butylphenyl)amine
分子式: C₂₀H₂₇N
沸点: 195°C
MDL编号: MFCD00417391
CAS号: 4627-22-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C