Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
B2716-25G B2716-500G
TCIAB2716-25GEA 0 CNY
TCIAB2716-25G TCIAB2716-500G
Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0% (通过GC)
Bis(2-butoxyethyl)adipate
分子式: C₁₈H₃₄O₆
沸点: 217°C
溶点: –34°C
闪点: 199°C
CAS号: 141-18-4
EINECS: 205-466-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %