4,4'-双(N-咔唑)-1,1'-联苯 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI
Danger
B2713-1G B2713-5G
TCIAB2713-1GEA 0 CNY
TCIAB2713-1G TCIAB2713-5G
4,4'-双(N-咔唑)-1,1'-联苯 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
4,4'-双(N-咔唑)-1,1'-联苯
分子式: C₃₆H₂₄N₂
溶点: 283°C
MDL编号: MFCD00093417
CAS号: 58328-31-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %