9,9-Bis(4-amino-3-methylphenyl)fluorene ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B2693-25G B2693-5G
TCIAB2693-25GEA 0 CNY
TCIAB2693-25G TCIAB2693-5G
9,9-Bis(4-amino-3-methylphenyl)fluorene ≥98.0% (通过滴定分析)
9,9-Bis(4-amino-3-methylphenyl)fluorene
分子式: C₂₇H₂₄N₂
MDL编号: MFCD04038168
CAS号: 107934-60-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 236.0 deg-C