1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroferrate ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B2672-25G B2672-5G
TCIAB2672-25GEA 0 CNY
TCIAB2672-25G TCIAB2672-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroferrate ≥98.0% (通过滴定分析)
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroferrate
分子式: C₈H₁₅Cl₄FeN₂
MDL编号: MFCD08276298
CAS号: 359845-21-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to Brown to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %