2,2′-联嘧啶 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
B2496-1G
B2496-200MG
TCIAB2496-1GEA
0
CNY
TCIAB2496-1G
TCIAB2496-200MG
2,2′-联嘧啶 ≥95.0% (通过GC)
2,2′-联嘧啶
分子式:
C₈H₆N₄ 溶点: 113°C |
MDL编号:
MFCD00014600 CAS号: 34671-83-5 EINECS: 252-137-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |