4-tert-Butoxyphenol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B2390-1G B2390-5G
TCIAB2390-1GEA 0 CNY
TCIAB2390-1G TCIAB2390-5G
4-tert-Butoxyphenol ≥98.0% (通过GC)
4-tert-Butoxyphenol
分子式: C₁₀H₁₄O₂
MDL编号: MFCD02183556
CAS号: 2460-87-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 155.0 deg-C