N,N-Bis(2-isopropoxyethyl)amine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B2356-25G B2356-5G
TCIAB2356-25GEA 0 CNY
TCIAB2356-25G TCIAB2356-5G
N,N-Bis(2-isopropoxyethyl)amine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
N,N-Bis(2-isopropoxyethyl)amine
分子式: C₁₀H₂₃NO₂
MDL编号: MFCD06797066
CAS号: 1119451-05-6
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %