9-Bromononanoic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B2323-1G B2323-5G
TCIAB2323-1GEA 0 CNY
TCIAB2323-1G TCIAB2323-5G
9-Bromononanoic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
9-Bromononanoic acid
分子式: C₉H₁₇BrO₂
沸点: 174°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00046564
CAS号: 41059-02-3
UN号: 3261
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C