2-[4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
B2322-1G B2322-100MG
TCIAB2322-1GEA 0 CNY
TCIAB2322-1G TCIAB2322-100MG
2-[4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-[4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetic acid
分子式: C₁₅H₂₃NO₆Si
MDL编号: MFCD04117911
CAS号: 308815-83-0
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %