4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene ≥94.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
B2310-1G B2310-5G
TCIAB2310-1GEA 0 CNY
TCIAB2310-1G TCIAB2310-5G
4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene ≥94.0% (通过HPLC)
4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene
分子式: C₅₆H₇₂O₁₂S₄
MDL编号: MFCD06797059
CAS号: 210706-03-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%