Ethyl-1-benzylpyrrole-3-carboxylate ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
B2284-1G B2284-5G
TCIAB2284-1GEA 0 CNY
TCIAB2284-1G TCIAB2284-5G
Ethyl-1-benzylpyrrole-3-carboxylate ≥95.0% (通过GC)
Ethyl-1-benzylpyrrole-3-carboxylate
分子式: C₁₄H₁₅NO₂
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD06797056
CAS号: 128259-47-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %