1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
B2280-100MG B2280-500MG
TCIAB2280-100MGEA 0 CNY
TCIAB2280-100MG TCIAB2280-500MG
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (通过HPLC)
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate)
分子式: C₃₄H₂₈F₁₂N₄P₂
溶点: 154°C
MDL编号: MFCD06797055
CAS号: 134815-78-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %