1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide ≥96.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B2279-1G B2279-100MG
TCIAB2279-1GEA 0 CNY
TCIAB2279-1G TCIAB2279-100MG
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide ≥96.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide
分子式: C₃₄H₂₈Br₂N₄
MDL编号: MFCD06797054
CAS号: 2232875-70-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %