4,4'-Bis[di(3,5-xylyl)amino]-4''-phenyltriphenylamine ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
B2269-1G B2269-100MG
TCIAB2269-1GEA 0 CNY
TCIAB2269-1G TCIAB2269-100MG
4,4'-Bis[di(3,5-xylyl)amino]-4''-phenyltriphenylamine ≥98.0% (通过HPLC)
4,4'-Bis[di(3,5-xylyl)amino]-4''-phenyltriphenylamine
分子式: C₅₆H₅₃N₃
MDL编号: MFCD03844780
CAS号: 249609-49-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%