Boc-D-Ser-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
B2258-1G B2258-5G
TCIAB2258-1GEA 0 CNY
TCIAB2258-1G TCIAB2258-5G
Boc-D-Ser-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Boc-D-Ser-OH
分子式: C₈H₁₅NO₅
MDL编号: MFCD00063142
CAS号: 6368-20-3