Boc-Orn(Z)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms:
Nδ-Z-Nα-Boc-L-鸟氨酸, Nα-Boc-Nδ-Cbz-L-鸟氨酸, Nα-叔丁氧羰基-Nδ-苄氧羰基-L-鸟氨酸
B2253-25G
B2253-5G
TCIAB2253-25GEA
0
CNY
TCIAB2253-25G
TCIAB2253-5G
Boc-Orn(Z)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Boc-Orn(Z)-OH
分子式:
C₁₈H₂₆N₂O₆ 分子量: 366.41 g/mol |
MDL编号:
MFCD00038259 CAS号: 2480-93-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 95.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -5.0 to -1.0 deg (C=1, AcOH) |