3-(Boc-氨基)丙基溴 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B2234-1G B2234-5G
TCIAB2234-1GEA 0 CNY
TCIAB2234-1G TCIAB2234-5G
3-(Boc-氨基)丙基溴 ≥98.0% (通过滴定分析)
3-(Boc-氨基)丙基溴
分子式: C8H16BrNO2
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD02683429
CAS号: 83948-53-2