双[Α,Α-双(三氟甲基)苯甲醇合]二苯硫 ≥96.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 双[α,α-双(三氟甲基)苄氧基]二苯硫, Bis[α,α-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulfur
B2200-1G B2200-5G
TCIAB2200-1GEA 0 CNY
TCIAB2200-1G TCIAB2200-5G
双[Α,Α-双(三氟甲基)苯甲醇合]二苯硫 ≥96.0% (by titrimetric analysis)
双[Α,Α-双(三氟甲基)苯甲醇合]二苯硫
分子式: C₃₀H₂₀F₁₂O₂S
分子量: 672.53 g/mol
溶点: 111°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00010662
CAS号: 32133-82-7
UN号: 3261
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %