Boc-β-Ala-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
B2176-25G
B2176-5G
TCIAB2176-25GEA
0
CNY
TCIAB2176-25G
TCIAB2176-5G
Boc-β-Ala-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
分子式:
C₈H₁₅NO₄ |
MDL编号:
MFCD00037291 CAS号: 3303-84-2 EINECS: 221-979-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |