(R)-(+)-3-苄氧基-1,2-丙二醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B2141-1G B2141-100MG
TCIAB2141-1GEA 0 CNY
TCIAB2141-1G TCIAB2141-100MG
(R)-(+)-3-苄氧基-1,2-丙二醇 ≥98.0% (通过GC)
(R)-(+)-3-苄氧基-1,2-丙二醇
分子式: C₁₀H₁₄O₃
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00067260
CAS号: 56552-80-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%