N-Boc-4-氨甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B2126-25G B2126-5G
TCIAB2126-25GEA 0 CNY
TCIAB2126-25G TCIAB2126-5G
N-Boc-4-氨甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
N-Boc-4-氨甲基吡啶
分子式: C₁₁H₁₆N₂O₂
MDL编号: MFCD01321573
CAS号: 111080-65-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b9ca25967366d7eca454d93dd403daf167b95b&vid=41e7e1a9c1acbda29ddb3df011a6edebca640fdb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C