2,2-Bis(3-nitrophenyl)hexafluoropropane ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 3,3'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(nitrobenzene)
B2115-1G B2115-5G
TCIAB2115-1GEA 0 CNY
TCIAB2115-1G TCIAB2115-5G
2,2-Bis(3-nitrophenyl)hexafluoropropane ≥99.0% (by titrimetric analysis)
2,2-Bis(3-nitrophenyl)hexafluoropropane
分子式: C₁₅H₈F₆N₂O₄
分子量: 394.23 g/mol
MDL编号: MFCD02093448
CAS号: 64465-34-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal