联苯二氯苄 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4,4-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl, 4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl
B2099-25G B2099-500G
TCIAB2099-25GEA 0 CNY
TCIAB2099-25G TCIAB2099-500G
联苯二氯苄 ≥95.0% (by GC)
联苯二氯苄
分子式: C₁₄H₁₂Cl₂
分子量: 251.15 g/mol
沸点: 184°C
MDL编号: MFCD00674019
CAS号: 1667-10-3
EINECS: 216-784-4
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C