Diethyl (5-bromopentyl)malonate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
B2083-25G B2083-5G
TCIAB2083-25GEA 0 CNY
TCIAB2083-25G TCIAB2083-5G
Diethyl (5-bromopentyl)malonate ≥97.0% (通过GC)
Diethyl (5-bromopentyl)malonate
分子式: C₁₂H₂₁BrO₄
沸点: 161°C
MDL编号: MFCD00048565
CAS号: 1906-95-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %