Bis[2-(2-benzothiazolyl)phenolato]zinc(II) 98,0 Titrimetric
供应商: TCI
B2077-1G B2077-5G
TCIAB2077-1GEA 0 CNY
TCIAB2077-1G TCIAB2077-5G
Bis[2-(2-benzothiazolyl)phenolato]zinc(II) 98,0 Titrimetric
Bis[2-(2-benzothiazolyl)phenolato]zinc(II)
分子式: C₂₆H₁₆N₂O₂S₂Zn
分子量: 517.93 g/mol
MDL编号: MFCD03844766
CAS号: 58280-31-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %