三氟化硼二丁醚 (∼30% BF₃)
供应商: TCI
Danger
B2074-25ML B2074-500ML
TCIAB2074-25MLEA 0 CNY
TCIAB2074-25ML TCIAB2074-500ML
三氟化硼二丁醚 (∼30% BF₃)
分子式: BF₃·C₈H₁₈O
闪点: 70°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00013195
CAS号: 593-04-4
EINECS: 209-783-5
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 29.0 to 33.0 w/w%