三苯基膦醋酸钯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 二乙酰二(三苯基膦)钯(II), 二(三苯基膦)二乙酸钯(II)
B2042-1G B2042-5G
TCIAB2042-1GEA 0 CNY
TCIAB2042-1G TCIAB2042-5G
三苯基膦醋酸钯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三苯基膦醋酸钯
分子式: C₄₀H₃₆O₄P₂Pd
分子量: 749.09 g/mol
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00010013
CAS号: 14588-08-0
EINECS: 238-628-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %