反式-苄基双(三苯基膦)氯化钯(II) ≥96.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 苄基双(三苯基膦)氯化钯(II)
B2029-1G B2029-100MG
TCIAB2029-1GEA 0 CNY
TCIAB2029-1G TCIAB2029-100MG
反式-苄基双(三苯基膦)氯化钯(II) ≥96.0% (by titrimetric analysis)
反式-苄基双(三苯基膦)氯化钯(II)
分子式: C₄₃H₃₇ClP₂Pd
分子量: 757.59 g/mol
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00010395
CAS号: 22784-59-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %