2-苄基乙酰乙酸乙酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
B2008-25G
B2008-5G
TCIAB2008-25GEA
0
CNY
TCIAB2008-25G
TCIAB2008-5G
2-苄基乙酰乙酸乙酯 ≥97.0% (通过GC)
2-苄基乙酰乙酸乙酯
分子式:
C₁₃H₁₆O₃ 沸点: 284°C |
MDL编号:
MFCD00009156 CAS号: 620-79-1 EINECS: 210-651-4 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |