仲丁基甲基醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
B1985-25ML B1985-5ML
TCIAB1985-25MLEA 0 CNY
TCIAB1985-25ML TCIAB1985-5ML
仲丁基甲基醚 ≥98.0% (by GC)
仲丁基甲基醚
分子式: C₅H₁₂O
沸点: 59°C
闪点: -30°C
MDL编号: MFCD00190205
CAS号: 6795-87-5
UN号: 3271
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %