6-(Bromomethyl)-2-pyridinemethanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B1963-1G B1963-5G
TCIAB1963-1GEA 0 CNY
TCIAB1963-1G TCIAB1963-5G
6-(Bromomethyl)-2-pyridinemethanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
6-(Bromomethyl)-2-pyridinemethanol
分子式: C₇H₈BrNO
MDL编号: MFCD01631297
CAS号: 40054-01-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C