2,5-Bis(methoxycarbonyl)-3,4-diphenylcyclopentadienone
供应商: TCI
Synonyms: Dimethyl 3,4-Diphenylcyclopentadienone-2,5-dicarboxylate, 3,4-Diphenylcyclopentadienone-2,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
B1962-1G B1962-5G
TCIAB1962-1GEA 0 CNY
TCIAB1962-1G TCIAB1962-5G
2,5-Bis(methoxycarbonyl)-3,4-diphenylcyclopentadienone
2,5-Bis(methoxycarbonyl)-3,4-diphenylcyclopentadienone
分子式: C₂₁H₁₆O₅
分子量: 348.35 g/mol
MDL编号: MFCD00111095
CAS号: 16691-79-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%