N-(甲氧基甲基)-N-(三甲基硅烷基甲基)苄胺 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
B1938-25G
B1938-5G
TCIAB1938-25GEA
0
CNY
TCIAB1938-25G
TCIAB1938-5G
N-(甲氧基甲基)-N-(三甲基硅烷基甲基)苄胺 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(甲氧基甲基)-N-(三甲基硅烷基甲基)苄胺
分子式:
C₁₃H₂₃NOSi 沸点: 78°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00674005 CAS号: 93102-05-7 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |