9-(Bromomethyl)acridine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析) for HPLC labeling
供应商: TCI
Warning
B1926-1G B1926-5G
TCIAB1926-1GEA 0 CNY
TCIAB1926-1G TCIAB1926-5G
9-(Bromomethyl)acridine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析) for HPLC labeling
9-(Bromomethyl)acridine
分子式: C₁₄H₁₀BrN
溶点: 165°C
MDL编号: MFCD01321146
CAS号: 1556-34-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %