Boc-D-Ser(Bzl)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: Boc-O-苄基-D-丝氨酸
B1863-1G B1863-5G
TCIAB1863-1GEA 0 CNY
TCIAB1863-1G TCIAB1863-5G
Boc-D-Ser(Bzl)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Boc-D-Ser(Bzl)-OH
分子式: C₁₅H₂₁NO₅
分子量: 295.34 g/mol
MDL编号: MFCD00038248
CAS号: 47173-80-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (C=2, EtOH (80%))