2,2′-联噻吩-5-甲醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B1838-1G B1838-25G B1838-5G
TCIAB1838-1GEA 0 CNY
TCIAB1838-1G TCIAB1838-25G TCIAB1838-5G
2,2′-联噻吩-5-甲醛 ≥98.0% (通过GC)
分子式: C₉H₆OS₂
沸点: 210°C
MDL编号: MFCD00052294
CAS号: 3779-27-9