双(六亚甲基)三胺 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 双(6-氨基己基)胺, 6,6′-Iminodihexylamine
B1814-25G B1814-400G
TCIAB1814-25GEA 0 CNY
TCIAB1814-25G TCIAB1814-400G
双(六亚甲基)三胺 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
双(六亚甲基)三胺
分子式: C₁₂H₂₉N₃
分子量: 215.39 g/mol
沸点: 164°C
MDL编号: MFCD00010448
CAS号: 143-23-7
EINECS: 205-593-1
UN号: 3259
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 34.0 to 39.0 deg-C