双酚 A 二缩水甘油醚 ≥85.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,2-二[4-(氧化缩水甘油)苯基]丙烷, D.E.R. 332, BADGE, 4,4′-异亚丙基联苯酚二缩水甘油醚
B1796-25G B1796-500G
TCIAB1796-25GEA 0 CNY
TCIAB1796-25G TCIAB1796-500G
双酚 A 二缩水甘油醚 ≥85.0% (by GC)
双酚 A 二缩水甘油醚
分子式: C₂₁H₂₄O₄
分子量: 340.42 g/mol
沸点: 210°C
MDL编号: MFCD00080480
CAS号: 1675-54-3
EINECS: 216-823-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %