2,2-二吗啉基二乙基醚 ≥85.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1784-25G B1784-500G
TCIAB1784-25GEA 0 CNY
TCIAB1784-25G TCIAB1784-500G
2,2-二吗啉基二乙基醚 ≥85.0% (通过GC)
2,2-二吗啉基二乙基醚
分子式: C₁₂H₂₄N₂O₃
沸点: 192°C
闪点: 146°C
MDL编号: MFCD00072740
CAS号: 6425-39-4
EINECS: 229-194-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %