α-(4-吡啶基-1-氧)-N-叔丁基硝基酮 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
B1735-1G
B1735-5G
TCIAB1735-1GEA
0
CNY
TCIAB1735-1G
TCIAB1735-5G
α-(4-吡啶基-1-氧)-N-叔丁基硝基酮 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
α-(4-吡啶基-1-氧)-N-叔丁基硝基酮
分子式:
C₁₀H₁₄N₂O₂ 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00041022 CAS号: 66893-81-0 EINECS: 266-512-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |