1,3-双(4-甲氧基苯基)-1,3-丙二酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B1733-25G B1733-5G
TCIAB1733-25GEA 0 CNY
TCIAB1733-25G TCIAB1733-5G
1,3-双(4-甲氧基苯基)-1,3-丙二酮 ≥98.0% (通过GC)
1,3-双(4-甲氧基苯基)-1,3-丙二酮
分子式: C₁₇H₁₆O₄
MDL编号: MFCD00025817
CAS号: 18362-51-1
EINECS: 242-233-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C