O,O'-双(2,2,2-三氟乙基)磷乙酸甲酯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B1714-1G B1714-25G B1714-5G
TCIAB1714-1GEA 0 CNY
TCIAB1714-1G TCIAB1714-25G TCIAB1714-5G
O,O'-双(2,2,2-三氟乙基)磷乙酸甲酯 ≥95.0% (通过GC)
O,O'-双(2,2,2-三氟乙基)磷乙酸甲酯
分子式: C₇H₉F₆O₅P
MDL编号: MFCD00009901
CAS号: 88738-78-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %