5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B1705-1G B1705-5G
TCIAB1705-1GEA 0 CNY
TCIAB1705-1G TCIAB1705-5G
5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
分子式: C₉H₇BrO₃
MDL编号: MFCD00191391
CAS号: 41177-72-4