N-叔丁基-α-苯基硝酮 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms:
苯基·N-叔丁基硝酮, PBN, N-苯亚甲基-叔丁胺-N-氧化物
B1701-1G
B1701-5G
TCIAB1701-1GEA
0
CNY
TCIAB1701-1G
TCIAB1701-5G
N-叔丁基-α-苯基硝酮 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-叔丁基-α-苯基硝酮
分子式:
C₁₁H₁₅NO |
MDL编号:
MFCD00008799 CAS号: 3376-24-7 EINECS: 222-168-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 75.0 deg-C |