双(乙腈)二氯钯(II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
氯化钯(II)二乙腈络合物
B1676-1G
B1676-5G
TCIAB1676-1GEA
0
CNY
TCIAB1676-1G
TCIAB1676-5G
双(乙腈)二氯钯(II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
双(乙腈)二氯钯(II)
分子式:
C₄H₆Cl₂N₂Pd 分子量: 259.43 g/mol |
MDL编号:
MFCD00013122 CAS号: 14592-56-4 EINECS: 238-637-3 UN号: 3439 ADR: 6.1 III |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystaline |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |