1,1-Bis(methylthio)ethylene ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
B1650-1G B1650-5G
TCIAB1650-1GEA 0 CNY
TCIAB1650-1G TCIAB1650-5G
1,1-Bis(methylthio)ethylene ≥90.0% (通过GC)
1,1-Bis(methylthio)ethylene
分子式: C₄H₈S₂
沸点: 110°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00191617
CAS号: 51102-74-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %