N-(叔丁氧基羰基)-对甲苯磺酰胺 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: N-Boc-p-toluenesulphonamide, tert-Butyl tosylcarbamate
B1648-10G B1648-25G
TCIAB1648-10GEA 0 CNY
TCIAB1648-10G TCIAB1648-25G
N-(叔丁氧基羰基)-对甲苯磺酰胺 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(叔丁氧基羰基)-对甲苯磺酰胺
分子式: C₁₂H₁₇NO₄S
MDL编号: MFCD00134267
CAS号: 18303-04-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %